Drukuj
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
H27350.06 H27350.03
H27350.06EA 907 PLN
H27350.06 H27350.03
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 163765-44-4 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Melting Point: 40-45° Optical Rotation: +16° (c=1 in dioxane)
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Temp. topnienia: 40…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683205
Numer CAS: 163765-44-4