(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
L09608.03
L09608.06
L09608.03EA
598
PLN
L09608.03
L09608.06
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98%
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Purity: 98%
CAS No.: 63126-47-6
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4457
Boiling Point: 61-62°/40mm
Beilstein Reference: 3587324
Optical Rotation: +2.2° (c=2 in benzene)
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010408
Formuła:
C₆H₁₃NO Temp. Wrzenia: 61…62 °C (40 mmHg) Gęstość: 0,933 Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010408 Numer CAS: 63126-47-6 Numer WE (dawny EINECS): 626-212-9 ADR: 3,III |