(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
L19492.03
L19492.06
L19492.MD
L19492.03EA
815
PLN
L19492.03
L19492.06
L19492.MD
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Purity: 98+%
CAS No.: 84025-81-0
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4457
Boiling Point: 61-62°/40mm
Beilstein Reference: 4229755
Optical Rotation: -2.2° (c=2 in benzene)
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00066219
Formuła:
C₆H₁₃NO Temp. Wrzenia: 61…62 °C (40 mmHg) Gęstość: 0,933 Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066219 Numer CAS: 84025-81-0 ADR: 3,III |