1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
L17527.03
L17527.06
L17527.03EA
304
PLN
L17527.03
L17527.06
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 84358-13-4
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 149-151°
MDL No.: MFCD00076999
Formuła:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229.3 g/mol Temp. topnienia: 149…151 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00076999 Numer CAS: 84358-13-4 |