(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-Boc-nipecotic acid, 1-Boc-L-nipecotic acid, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
H52575.06
H52575.14
H52575.06EA
780
PLN
H52575.06
H52575.14
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 88495-54-9
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 165-169°
Optical Rotation: +57° (c=1 in chloroform)
Formuła:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229.28 g/mol Temp. topnienia: 165…169 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179172 Numer CAS: 88495-54-9 |