Drukuj
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
435010050 435010010
ACRO435010050EA 2230 PLN
ACRO435010050 ACRO435010010
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
1-Boc-4-chloropiperidine
Formuła: C₁₀H₁₈ClNO₂
MW: 219.7100 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115040
Numer CAS: 154874-94-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %