(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26947.06
H26947.03
H26947.06EA
4880
PLN
H26947.06
H26947.03
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 136725-55-8
Molecular Formula: C4H8FN.HCl
Formula Weight: 125.57
Melting Point: 181-184°
MDL No.: MFCD04038717
Formuła:
C₄H₉ClFN Temp. topnienia: 181…184 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04038717 Numer CAS: 136725-55-8 |