Isonipecotamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13442.09
A13442.18
A13442.30
A13442.09EA
187
PLN
A13442.09
A13442.18
A13442.30
Isonipecotamide ≥98%
Isonipecotamide
Purity: 98%
CAS No.: 39546-32-2
Molecular Formula: C6H12N2O
Formula Weight: 128.18
Melting Point: 148-149°
Beilstein Reference: 112554
Formuła:
C₆H₁₂N₂O Temp. topnienia: 148…149 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038012 Numer CAS: 39546-32-2 Numer WE (dawny EINECS): 254-501-6 |