1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
B25393.06
B25393.14
B25393.06EA
481
PLN
B25393.06
B25393.14
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Purity: 97+%
CAS No.: 142851-03-4
Molecular Formula: C13H23NO4
Formula Weight: 257.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₂₃NO₄ MW: 257.33 g/mol Temp. Wrzenia: 120…135 °C (0.5 mmHg) Gęstość: 1.046 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD01763998 Numer CAS: 142851-03-4 |