4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H50958.03
H50958.MD
H50958.03EA
2030
PLN
H50958.03
H50958.MD
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 224178-67-0
Molecular Formula: C12H14N2O
Formula Weight: 202.26
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD07368391
Formuła:
C₁₂H₁₄N₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07368391 Numer CAS: 224178-67-0 ADR: 6.1,III |