Ferrozine mono-sodium salt hydrate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24066.03
B24066.06
B24066.14
B24066.03EA
339
PLN
B24066.03
B24066.06
B24066.14
Ferrozine mono-sodium salt hydrate ≥97%
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 69898-45-9
Molecular Formula: C20H13N4NaO6S2.xH2O
Formula Weight: 492.47(anhy)
Beilstein Reference: 5222087
MDL No.: MFCD00150794
Formuła:
C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150794 Numer CAS: 1266615-85-3 Numer WE (dawny EINECS): 274-196-3 |