2,2'-Thenil ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,2-Di(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
B24753.03
B24753.06
B24753.03EA
357
PLN
B24753.03
B24753.06
2,2'-Thenil ≥98%
2,2'-Thenil
Purity: 98%
CAS No.: 7333-07-5
Molecular Formula: C10H6O2S2
Formula Weight: 222.29
Melting Point: 81-84°
MDL No.: MFCD00173678
Formuła:
C₁₀H₆O₂S₂ MW: 222.29 g/mol Temp. topnienia: 81…84 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00173678 Numer CAS: 7333-07-5 |