Bathocuproin ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
B22841.03
B22841.06
B22841.03EA
729
PLN
B22841.03
B22841.06
Bathocuproin ≥98%
Bathocuproin
Purity: 98%
CAS No.: 4733-39-5
Molecular Formula: C26H20N2
Formula Weight: 360.46
Melting Point: 279-285°
Beilstein Reference: 306714
Formuła:
C₂₆H₂₀N₂ MW: 360.46 g/mol Temp. topnienia: 279…285 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004972 Numer CAS: 4733-39-5 Numer WE (dawny EINECS): 225-240-5 |