Drukuj
Bathocuproin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
161340010 161340050
ACRO161340010EA 537 PLN
ACRO161340010 ACRO161340050
Bathocuproin 98%
Bathocuproin
Formuła: C₂₆H₂₀N₂
MW: 360.46 g/mol
Temp. topnienia: 279…283 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004972
Numer CAS: 4733-39-5
Numer WE (dawny EINECS): 225-240-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 285 °C (Dec)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %