Drukuj
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
164060010 164060050 164060250
ACRO164060010EA 632 PLN
ACRO164060010 ACRO164060050 ACRO164060250
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate 97%
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate
Formuła: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149974
Numer CAS: 52698-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 258-111-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 %
HPLC ≥96.0 % (expressed as the sum of ortho-ortho, meta-para and para-para-substituted bathocuproine disulfonate)