2-(2-Naphthyl)indole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-(Naphthalen-2-yl)-1H-indole
B20434.03
B20434.06
B20434.03EA
700
PLN
B20434.03
B20434.06
2-(2-Naphthyl)indole ≥98%
2-(2-Naphthyl)indole
Purity: 98%
CAS No.: 23746-81-8
Molecular Formula: C18H13N
Formula Weight: 243.31
MDL No.: MFCD00124144
Formuła:
C₁₈H₁₃N Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00124144 Numer CAS: 23746-81-8 |