Drukuj
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
H55904.AAEA 337 PLN
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
2-(Tributylstannyl)thiophene
Formuła: C₁₆H₃₀SSn
Temp. Wrzenia: 155 °C (0,1 mmHg)
Gęstość: 1,175
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192513
Numer CAS: 54663-78-4
Jednostka: 2788
ADR: 6.1,III