Drukuj
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Naphazoline Hydrochloride, Albalon
179660250 179661000
ACRO179660250EA 288 PLN
ACRO179660250 ACRO179661000
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Formuła: C₁₄H₁₅ClN₂
MW: 246.738 g/mol
Temp. topnienia: 254…260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012554
Numer CAS: 550-99-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-989-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %