2,2'-Biquinoline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10907.03
A10907.06
A10907.14
A10907.03EA
342
PLN
A10907.03
A10907.06
A10907.14
2,2'-Biquinoline 98%
2,2'-Biquinoline
Purity: 98+%
CAS No.: 119-91-5
Molecular Formula: C18H12N2
Formula Weight: 256.31
Melting Point: 193-196°
Beilstein Reference: 187259
Formuła:
C₁₈H₁₂N₂ MW: 256.31 g/mol Temp. topnienia: 193…196 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006740 Numer CAS: 119-91-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-357-5 |