Drukuj
Victoria blue B, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
190190250 190191000
ACRO190190250EA 278 PLN
ACRO190190250 ACRO190191000
Victoria blue B, czysty
Victoria blue B
Formuła: C₃₃H₃₂ClN₃
Temp. topnienia: 206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011878
Numer CAS: 2580-56-5
Numer WE (dawny EINECS): 219-943-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤5 % (60°C)
UV Lambda max 599 to 605 nm (in ethanol)