Drukuj
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B20311.03 B20311.06
B20311.03EA 226 PLN
B20311.03 B20311.06
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 4022-81-5 Molecular Formula: C8H10ClN5.HCl Formula Weight: 248.12 Melting Point: 247-250° Beilstein Reference: 3732533
Formuła: C₈H₁₁Cl₂N₅
MW: 248.12 g/mol
Temp. topnienia: 247…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053020
Numer CAS: 4022-81-5