1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 1115-70-4
Molecular Formula: C4H11N5.HCl
Formula Weight: 165.62
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 218-226°
Merck Reference: 14,5938
MDL No.: MFCD00012582
An antidiabetic agent
Formuła:
C₄H₁₂ClN₅ Temp. topnienia: 218…226 °C |
Numer MDL:
MFCD00012582 Numer CAS: 1115-70-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-230-6 Klasyfikacja Merck : 14,5938 |