5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22521.18
B22521.09
B22521.30
B22521.18EA
1560
PLN
B22521.18
B22521.09
B22521.30
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98%
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone
Purity: 98%
CAS No.: 53786-28-0
Molecular Formula: C12H14ClN3O
Formula Weight: 251.71
Melting Point: 227-230°
MDL No.: MFCD02684518
Formuła:
C₁₂H₁₄ClN₃O Temp. topnienia: 227…230 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093793 Numer CAS: 53786-28-0 Numer WE (dawny EINECS): 258-771-6 |