4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine, 4-Morpholinophenylboronic acid Pinacol ester, 4-(4-Morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)morpholine
H51925.03
H51925.06
H51925.03EA
543
PLN
H51925.03
H51925.06
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 568577-88-8
Molecular Formula: C16H24BNO3
Formula Weight: 289.18
MDL No.: MFCD04112544
Formuła:
C₁₆H₂₄BNO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04112544 Numer CAS: 568577-88-8 |