1,4'-Bipiperidine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Piperidinopiperidine
B22028.03
B22028.06
B22028.14
B22028.03EA
326
PLN
B22028.03
B22028.06
B22028.14
1,4'-Bipiperidine ≥99%
1,4'-Bipiperidine
Purity: 99%
CAS No.: 4897-50-1
Molecular Formula: C10H20N2
Formula Weight: 168.28
Melting Point: 66-70°
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00006475
Formuła:
C₁₀H₂₀N₂ Temp. topnienia: 66…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006475 Numer CAS: 4897-50-1 Numer WE (dawny EINECS): 225-522-8 ADR: 8,III |