Drukuj
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
H61887.06 H61887.14
H61887.06EA 491 PLN
H61887.06 H61887.14
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥97%
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Formuła: C₁₀H₇F₂N₃O
Temp. topnienia: 103…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093825
Numer CAS: 86404-63-9