Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.99%,
CAS No.: 20219-33-4
Molecular Formula: C13H27O6Ta
Formula Weight: 460.30
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₂₇O₆Ta Temp. Wrzenia: 95 °C (0,5 mmHg) Temp. topnienia: 45 °C Gęstość: 1,5 Temp. Zapłonu: >65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145349 Numer CAS: 20219-33-4 |