Drukuj
N-Fmoc-β-alanine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H59887.06 H59887.14
H59887.06EA 518 PLN
H59887.06 H59887.14
N-Fmoc-β-alanine ≥99%
N-Fmoc-β-alanine
Formuła: C₁₈H₁₇NO₄
Temp. topnienia: 142…147 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063328
Numer CAS: 35737-10-1