Drukuj
ninhydryna 0,1% in ethanol 50%
Dostawca: CHEMPUR
116765004.0100 116765004.0250 116765004.0500 116765004.1000
CHMP116765004.0100EA 84.2 PLN
CHMP116765004.0100 CHMP116765004.0250 CHMP116765004.0500 CHMP116765004.1000
ninhydryna 0,1% in ethanol 50%
ninhydryna
Formuła: C₉H₆O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003791
Numer CAS: 485-47-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-618-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM