Drukuj
Picolinic acid N-oxide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
131180050 131180250
ACRO131180050EA 165 PLN
ACRO131180050 ACRO131180250
Picolinic acid N-oxide 97%
Picolinic acid N-oxide
Formuła: C₆H₅NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006198
Numer CAS: 824-40-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-528-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %