4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
H50535.03
H50535.MD
H50535.03EA
1760
PLN
H50535.03
H50535.MD
4-Chloro-N-methylpicolinamide ≥97%
4-Chloro-N-methylpicolinamide
Purity: 97%
CAS No.: 220000-87-3
Molecular Formula: C7H7ClN2O
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 39-43°
MDL No.: MFCD02185921
Formuła:
C₇H₇ClN₂O Temp. topnienia: 39…43 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02185921 Numer CAS: 220000-87-3 |