2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,5-Diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride
B21969.01
B21969.03
B21969.01EA
315
PLN
B21969.01
B21969.03
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride 97%
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 24171-03-7
Molecular Formula: C6H8N2O2.2HCl
Formula Weight: 213.06
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₆H₁₀Cl₂N₂O₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00239416 Numer CAS: 24171-03-7 |