1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H55201.03
H55201.06
H55201.03EA
371
PLN
H55201.03
H55201.06
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 13750-81-7
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Flash Point: 102°(216°F)
Melting Point: 36-39°
Boiling Point: 70-74°/1mm
MDL No.: MFCD01321308
Formuła:
C₅H₆N₂O Temp. Wrzenia: 70…74 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 36…39 °C Temp. Zapłonu: 102 °C (216 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01321308 Numer CAS: 13750-81-7 |