1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15606.06
A15606.14
A15606.22
A15606.06EA
182
PLN
A15606.06
A15606.14
A15606.22
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 25503-90-6
Molecular Formula: C8H13NO3
Formula Weight: 171.19
Melting Point: 180-184°
Beilstein Reference: 389577
Formuła:
C₈H₁₃NO₃ Temp. topnienia: 180…184 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023706 Numer CAS: 25503-90-6 Numer WE (dawny EINECS): 247-049-6 |