Drukuj

błękit tymolowy 0,1% in ethanol

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

211872507.0050 211872507.0100 211872507.0250 211872507.0500 211872507.1000
CHMP211872507.0050EA 55.7 PLN
CHMP211872507.0050 CHMP211872507.0100 CHMP211872507.0250 CHMP211872507.0500 CHMP211872507.1000
błękit tymolowy 0,1% in ethanol
błękit tymolowy
Formuła: C₂₇H₃₀O₅S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005869
Numer CAS: 76-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-973-3
Jednostka: 1170
ADR: 3,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR