Tartronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21640.02
B21640.77
B21640.02EA
1140
PLN
B21640.02
B21640.77
Tartronic acid ≥98%
Tartronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 80-69-3
Molecular Formula: C3H4O5
Formula Weight: 120.06
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 151° dec.
Beilstein Reference: 1209791
Merck Reference: 14,9073
MDL No.: MFCD00004237
Formuła:
C₃H₄O₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004237 Numer CAS: 80-69-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-301-1 Klasyfikacja Merck : 14,9073 |