L-Methionine sulphone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17027.03
A17027.06
A17027.03EA
395
PLN
A17027.03
A17027.06
L-Methionine sulphone ≥99%
L-Methionine sulphone
Purity: 99+%
CAS No.: 7314-32-1
Molecular Formula: C5H11NO4S
Formula Weight: 181.21
Melting Point: 254° dec.
Beilstein Reference: 1725510
Formuła:
C₅H₁₁NO₄S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066020 Numer CAS: 7314-32-1 Numer WE (dawny EINECS): 230-774-7 |