DL-Ethionine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-4-(ethylthio)butanoic acid
A13154.03
A13154.06
A13154.14
A13154.03EA
361
PLN
A13154.03
A13154.06
A13154.14
DL-Ethionine ≥98%
DL-Ethionine
Purity: 98%
CAS No.: 67-21-0
Molecular Formula: C6H13NO2S
Formula Weight: 163.24
Odour: Odourless
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 1722529
Merck Reference: 14,3738
MDL No.: MFCD00063102
Formuła:
C₆H₁₃NO₂S MW: 163.24 g/mol Temp. topnienia: ∼ 265 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063102 Numer CAS: 67-21-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-647-0 |