3-Chloro-2,6-xylidine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Chloro-2,6-dimethylaniline
B22232.09
B22232.18
B22232.30
B22232.09EA
325
PLN
B22232.09
B22232.18
B22232.30
3-Chloro-2,6-xylidine ≥99%
3-Chloro-2,6-xylidine
Purity: 99%
CAS No.: 26829-77-6
Molecular Formula: C8H10ClN
Formula Weight: 155.63
Melting Point: 30-32°
Boiling Point: 136-138°/17mm
MDL No.: MFCD02683086
Formuła:
C₈H₁₀ClN Temp. Wrzenia: 136…138 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 30…32 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683086 Numer CAS: 26829-77-6 |