4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A16856.14
A16856.22
A16856.14EA
314
PLN
A16856.14
A16856.22
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride ≥98%
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 51388-20-6
Molecular Formula: C13H13NO.HCl
Formula Weight: 235.72
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 3633307
Formuła:
C₁₃H₁₄ClNO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012995 Numer CAS: 51388-20-6 Numer WE (dawny EINECS): 257-170-6 |