Drukuj
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Benzyloxyanilinium Chloride, 4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride, p-Benzyloxyaniline hydrochloride
152290250 152291000
ACRO152290250EA 193 PLN
ACRO152290250 ACRO152291000
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride 98%
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Formuła: C₁₃H₁₄ClNO
MW: 235.711 g/mol
Temp. topnienia: 228 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012995
Numer CAS: 51388-20-6
Numer WE (dawny EINECS): 257-170-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %