Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Di-n-butyltinbis(acetylacetonate), Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate), (OC-6-11)-Dibutylbis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)Tin
B23921.0B
B23921.18
B23921.30
B23921.0BEA
2270
PLN
B23921.0B
B23921.18
B23921.30
Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin 95%
Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin
Purity: 95%
CAS No.: 22673-19-4
Molecular Formula: C18H32O4Sn
Formula Weight: 431.16
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.5150
Odour: Weak
Melting Point: 26°
Boiling Point: 150°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00077994
Formuła:
C₁₈H₃₂O₄Sn MW: 431.15 g/mol Temp. Wrzenia: 150 °C Gęstość: 1.22 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077994 Numer CAS: 22673-19-4 Numer WE (dawny EINECS): 245-152-0 ADR: 3 III |