tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Bromo-methyl-benzoic acid mono tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate
H35540.03
H35540.09
H35540.03EA
545
PLN
H35540.03
H35540.09
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formuła:
C₁₂H₁₅BrO₂ MW: 271.15 g/mol Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD04973450 Numer CAS: 108052-76-2 |