Drukuj
2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
H61379.03 H61379.06
H61379.03EA 1190 PLN
H61379.03 H61379.06
2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Formuła: C₈H₇BrO₂
MW: 215.04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09788636
Numer CAS: 43192-31-0