Drukuj
3,6-Dibromopyridazine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H61223.03 H61223.06
H61223.03EA 504 PLN
H61223.03 H61223.06
3,6-Dibromopyridazine 95%
3,6-Dibromopyridazine
Formuła: C₄H₂Br₂N₂
Temp. topnienia: 117…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00233947
Numer CAS: 17973-86-3