α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H60141.03
H60141.06
H60141.03EA
318
PLN
H60141.03
H60141.06
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3381-73-5
Molecular Formula: C8H6BrClO2
Formula Weight: 249.49
Melting Point: 95-99°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD08276760
Formuła:
C₈H₆BrClO₂ Temp. topnienia: 95…99 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08276760 Numer CAS: 3381-73-5 ADR: 8,II |