Drukuj
3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H61427.03 H61427.06
H61427.03EA 614 PLN
H61427.03 H61427.06
3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
3-Fluoro-4-iodoaniline
Formuła: C₆H₅FIN
MW: 237.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07774187
Numer CAS: 656-66-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III