1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
H63312.03
H63312.06
H63312.03EA
596
PLN
H63312.03
H63312.06
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride 98%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Purity: 98%
CAS No.: 21038-22-2
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD01114582
Formuła:
C₈H₁₂ClNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01114582 Numer CAS: 876-33-5 |