Drukuj
Metyloamina 2 mol/l in THF, AcroSeal®, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aminomethane
368491000 368498000
368491000.EA 591 PLN
368491000. 368498000.
Metyloamina 2 mol/l in THF, AcroSeal®, pure
Metyloamina
Formuła: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 48
Temp. topnienia: -92.5
Gęstość: 0.861 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008104
Numer CAS: 74-89-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-820-0
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,06095
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M