Drukuj
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
H61603.06 H61603.14
H61603.06EA 883 PLN
H61603.06 H61603.14
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃H₂F₆O₃S
MW: 232.10 g/mol
Gęstość: 1.611
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00671579
Numer CAS: 6226-25-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II